292311
2,3,6-Trichlorbenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-3H
InChIKey
AURSMWWOMOVHBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,3,6-trichloro-5-nitrobenzaldehyde
- 2,3,6-trichloromandelic acid
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges