291277
Undecan-δ-lacton
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
312.8 °F
Flammpunkt (°C)
156 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter