Wichtige Dokumente
290513
Hexafluorglutarsäureanhydrid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5F6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.324 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
Dichte
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
InChIKey
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?