Fortfahren mit
87265
Tetrafluorbernsteinsäureanhydrid
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Perfluorbernsteinsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4F4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-832-0
Beilstein/REAXYS Number:
156388
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
€ 97,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.327
bp
54-56 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester, fluoro
SMILES string
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
InChI key
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77292161330S5128
description
≥98.0% (T)
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
≥94%
description
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥94%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
54-56 °C (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
density
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.327
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)