Wichtige Dokumente
290386
trans-3,5-Difluorzimtsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
204-205 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)cc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h1-5H,(H,12,13)/b2-1+
InChIKey
MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?