290181
3,5-Difluorbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable