Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,70 € 26,77 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F3C6H2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 26,77
Listenpreis€ 35,70Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
97-99 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 97-99 °C (lit.) | mp - | mp 72-74 °C (lit.) | mp 140-142 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid, fluoro | functional group amine | functional group - | functional group carboxylic acid, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?