Merck
288276
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphoniumchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4PCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
SMILES String
[Cl-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NJFUXFRJVIXVSG-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)