Wichtige Dokumente
28690
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
bp
104-105 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)