Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 242,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2047669
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
mp
133-139 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-ZXZARUISSA-N
General description
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description ≥97.0% (T) | description 97% | description 98% |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| mp 133-139 °C | mp - | mp 134-136 °C (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group ether, ketone |
1461-94-5 cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid | - | - | - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?