Merck
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Synonym(e):
1-Acetyl-2-oxo-hexamethylenimin, 1-Acetyl-hexahydro-2H-azepin-2-on
Größe auswählen
250 ML
€ 131,00
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 131,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.19
Beilstein:
119598
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99%
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
InChIKey
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam[1]
  • in ring-opening polymerization of nylon 6[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)