The solubility of this product is not determined. However, various sources state the product can be solubilized in water. The exact concentration is not determined.
Wichtige Dokumente
282073
3-Amino-1,2,4-triazol-5-carbonsäure Hydrat
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
InChIKey
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Solubility of 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate