Wichtige Dokumente
281417
3-Ethylphenol
technical grade, 80%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)