Wichtige Dokumente
259667
Methyl-p-toluat
≥99%
Synonym(e):
(Methyl 4-methylbenzoate)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 39 °C)
Assay
≥99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?