278785
Triisobutylsilan
99%
Synonym(e):
Tris(2-methylpropyl)silane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[SiH](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H28Si/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-13H,7-9H2,1-6H3
InChIKey
BORQTRQJFUNMBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter