277924
4,4′-Methylen-bis-(2,6-di-tert.-butyl-phenol)
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
289 °C/40 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
InChIKey
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable