Wichtige Dokumente
256919
Ethylaluminiumdichlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5AlCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5 mmHg ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32 °C (lit.)
Dichte
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChIKey
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Packaged in Sure/Pac™ carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Sonstige Hinweise
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl