Merck
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium-chlorochromat
98%
Synonym(e):
TBACC
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C (lit.)
SMILES String
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
InChIKey
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)