Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 487,00 |
Über diesen Artikel
grade
reagent grade
Quality Segment
form
powder
mp
170 °C (subl.) (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Application
- Measurement of the dynamics of residual stresses in copper during heating: This study discusses the formation of PdOs bimetallic nanoalloy using ammonium hexachloroosmate(IV) and its application in understanding stress dynamics in metals during heating processes (ResearchGate).
- Electrochemical DNA Hybridization Sensor Using Poly -co-Ethylamine Redox Polymer: This research discusses the preparation of Os(bpy)2Cl2 by mixing bipyridine with ammonium hexachloroosmate in ethylene glycol, showing the application of this compound in biosensor technology (Core.ac.uk).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade | description 99.99% trace metals basis | description technical grade | description 99.995% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade - | grade technical grade | grade - |
| mp 170 °C (subl.) (lit.) | mp 170 °C (subl.) (lit.) | mp 600 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.42 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.07 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhexachlorosmat(IV)
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-08-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?