Merck
223964
Sigma-Aldrich
Bis(tetrabutylammonium)dichromat
99%
Synonym(e):
TBADC, Tetrabutylammoniumdichromat
Größe auswählen
10 G
€ 209,00
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 209,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3CH2CH2CH2)4N]2Cr2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cr.7O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;;;;;;;/q2*+1;;;;;;;;2*-1
InChIKey
MMKQSIQNDMIVIN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Bis(tetrabutylammonium) dichromate (TBADC) is a mild oxidizing agent[1][2] which can be used as a reagent for:
  • Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions.[3]
  • Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation.[4]
  • Catalyst precursor for gas phase dehydration of acetic acid to ketene.[5]
Reagent for:
  • Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions
  • Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation
  • Catalyst precursor for catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene
  • Crosslinking agent
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nitration of phenolic compounds and oxidation of hydroquinones using tetrabutylammonium chromate and dichromate under aprotic conditions.
Pourali AR and Goli A
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 123(1), 63-67 (2011)
Regeneration of carbonyl compounds from oximes using BTBAD under microwave irradiation.
Murugan R and Reddy BSR
Chemistry Letters (Jpn), 33(8), 1038-1039 (2004)
Bis (tetrabutylammonium) Dichromate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Bis-tetrabutylammonium Dichromate as a Neutral and Selective Oxidant of Hydroxy Compounds.
Santaniello E and Ferraboschi P
Synthetic Communications, 10(1), 75-81 (1980)
Catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene.
Waters T, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 228(2-3), 599-611 (2003)