Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
composition
Dye content, 85%
Quality Segment
λmax
670 nm
SMILES string
[Ni]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ni/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI key
LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 85 % | description Dye content ~90 % | description 99.995% trace metals basis | description - |
| composition Dye content, 85% | composition Dye content, ~90% | composition - | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| λmax 670 nm | λmax 657 nm | λmax - | λmax 727 nm |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
14055-02-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?