270628
Cyclohexan
HPLC grade, ≥99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Selbstzündungstemp.
500 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
<0.010% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
80.7 °C
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 235 nm Amax: 0.09
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?