Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
500 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
1,1-dimethyl-cyclopentane (some), 2,4-dimethylpentane (some)
refractive index
n20/D 1.426
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?