Wichtige Dokumente
260614
Ethyl-3-benzoylacrylat
technical grade, 92%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
92%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChIKey
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?