Fortfahren mit
414522
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-on
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-751-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
76-78 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketone
SMILES string
O=C1CCCC2OC12
InChI
1S/C6H8O2/c7-4-2-1-3-5-6(4)8-5/h5-6H,1-3H2
InChI key
QKOHEJBTNOEACF-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one is one of the products formed during oxidation of cyclohexene by dendritic complexes. It has been reported as anticapsin analog.
Application
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one was employed as substrate to investigate the substrate specificity of purified recombinant NADPH-dependent 3-quinuclidinone reductases from Microbacterium luteolum JCM 9174 for the reductive reaction of ketones.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)