Wichtige Dokumente
259926
Itaconsäureanhydrid
95%
Synonym(e):
2-Methylenbernsteinsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C (lit.)
SMILES String
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
InChIKey
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.