Fortfahren mit
C82604
Citraconsäure
98%
Synonym(e):
Methylmaleinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(CO2H)=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-858-7
Beilstein/REAXYS Number:
1722679
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
88-94 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
InChI key
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109878219819125318
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
-
form
liquid
mp
88-94 °C (lit.)
mp
-
mp
78-80 °C (lit.)
mp
6-10 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)