Merck
259152
Sigma-Aldrich
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H26N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.35
Beilstein:
1210187
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-102 °C (lit.)
SMILES String
C1CNCCCNCCNCCCNC1
InChI
1S/C11H26N4/c1-4-12-6-2-8-14-10-11-15-9-3-7-13-5-1/h12-15H,1-11H2
InChIKey
KUFDRRWNPNXBRF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nitrogen crown-ether analog.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)