Fortfahren mit
300802
1,4,7-Trithiacyclononan
97%
Synonym(e):
Triethylentrisulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.35
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1616445
Assay:
97%
Form:
solid
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-81 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C1CSCCSCCS1
InChI
1S/C6H12S3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h1-6H2
InChI key
PQNPKQVPJAHPSB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4,7-Trithiacyclononane (9S3) is a tridentate thioether ligand that can be used to prepare complexes with a wide variety of transition metal ions. These complexes often possess exceptional electronic and redox properties. 9S3 ligand reacts with palladium metal ion to form palladium(II) thioether complex, which is used as a catalyst in the C-H activation reactions. Manganese complex of 9S3 ligand is employed as a catalyst for the oxidation of olefins, alkanes, and alcohols.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
125903238414281069
description
97%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%, contains copper as stabilizer
description
98%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
78-81 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
thioether
functional group
-
functional group
iodo
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)