Merck
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminium-sesquichlorid -Lösung
25 wt. % in toluene
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Konzentration
25 wt. % in toluene
SMILES String
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
Verpackung
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)