254967
2-Brommethyl-benzotrifluorid
96%
Synonym(e):
α′-Brom-α,α,α-trifluor-o-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
72 °C/7.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
TXVVVEUSVBLDED-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter