Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-387-1
Beilstein/REAXYS Number:
5293359
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].NCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H
InChI key
SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride also known as 3-Amino-DL-alanine monohydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% (HPLC) | description - | description 98% |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 232 °C (dec.) (lit.) | mp 267 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?