Wichtige Dokumente
252328
1,2-Dibrombutan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?