Merck
224227
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil
powder, <5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Titandioxid
Größe auswählen
100 G
€ 132,00
500 G
€ 413,00
€ 132,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 132,00
500 G
€ 413,00
About This Item
Lineare Formel:
TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 132,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Partikelgröße
<5 μm
Dichte
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Titan(IV)-oxid ist ein Halbleiter-Photokatalysatormit einer Bandlücke von 3,0 eV. Es wird verbreitet auf dem Gebiet der Photovoltaikanlagen,Sensoren und Umweltsanierung eingesetzt, da es einzigartige Eigenschaften aufweist, zum Beispielhohe Reaktivität, Stabilität gegenüber Photokorrosion und Einfachheitder weiteren Funktionalisierung.
Anwendung
Titan(IV)-oxid (TiO2) und funktionalisiertes TiO2 können als Photokatalysator für allgemeine Wasserspaltungsreaktionen und die photokatalytische Wasserstoffentwicklung eingesetzt werden.
Rutiltitan(IV)-oxid weist eine hohe Dielektrizitätskonstante auf und kann als Komponente in Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC) oder als Füllstoff in organisch-anorganischen Verbundmaterialien eingesetzt werden.
Au/Rutil-TiO2 kann als Photokatalysator für die selektive aerobe Oxidation von Aminen zu den entsprechenden Iminen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Weist eine verbesserte photokatalytische Wirkung auf.
Sonstige Hinweise
Enthält ~5 % Anatase
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhiwei Zhang et al.
Scientific reports, 10(1), 5562-5562 (2020-03-30)
Autophagy and NF-κB signaling are involving in the process of Particle Disease, which was caused by the particles released from friction interface of artificial joint, implant materials of particle reinforced composite, scaffolds for tissue engineering, or material for drug delivery.
D Minetto et al.
Environment international, 66, 18-27 (2014-02-11)
The innovative properties of nanomaterials make them suitable for various applications in many fields. In particular, TiO2 nanoparticles (nTiO2) are widely used in paints, in cosmetics and in sunscreens that are products accessible to the mass market. Despite the great
Susan C Tilton et al.
Nanotoxicology, 8(5), 533-548 (2013-05-11)
The growing use of engineered nanoparticles (NPs) in commercial and medical applications raises the urgent need for tools that can predict NP toxicity. Global transcriptome and proteome analyses were conducted on three human cell types, exposed to two high aspect
Nabila Haddou et al.
Chemosphere, 107, 304-310 (2014-01-28)
The Gliding Arc Discharge (GAD) is an efficient non-thermal plasma technique able to degrade organic compounds dispersed in water at atmospheric pressure. The degradation of the organometallic lead acetate (PbAc) in aqueous solution was performed by two distinct plasmageneous processes:
Elisa Moschini et al.
Toxicology letters, 222(2), 102-116 (2013-08-03)
Metal oxide NPs are abundantly produced in nanotech industries and are emitted in several combustion processes, suggesting the need to characterize their toxic impact on the human respiratory system. The acute toxicity and the morphological changes induced by copper oxide
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Do you know the particle size distribution of Titania powder #224227
    1 answer
    1. The specification for particle size is < 5 μm. The average particle size will be recorded on the lot specific certificate of analysis. The particle size distribution is not determined.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/224227-100G0000213989.pdf
      Helpful?
  2. What does "Trace Metal Basis" mean?
    1 answer
    1. For this product, the purity is determined by testing total metallic impurities. Our specifications only allow for a maximum of 1000 ppm. On the Certificate of Analysis, you will be able to see which metals were tested and the amount.
      Helpful?
  3. How much anatase is present in Product 224227, Titanium(IV) oxide, rutile?
    1 answer
    1. We do not determine the amount of anatase form present. However, according to our supplier, this product may have a maximum of 10% anatase present.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the surface area of Product Product 224227, Titanium(IV) oxide, rutile?
    1 answer
    1. According to our supplier, the surface area of this product is about 2-3 m2/g.
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product 224227, Titanium(IV) oxide, rutile?
    1 answer
    1. We do not test the solubility of this product. However, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, this product is insoluble in water, HCl, HNO3 and dilute H2SO4. It is expected to be soluble in hot concentrated H2SO4 and hydrofluoric acid.