247545
Di-tert-butyldisulfid
97%
Synonym(e):
tert.-Butyldisulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup