Wichtige Dokumente
247081
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
97 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Dichte
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
InChIKey
ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?