Wichtige Dokumente
196789
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
97%
Synonym(e):
1,2,4,5-Tetrafluoro-3-hydroxybenzene
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
InChIKey
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?