241474
Silbersulfid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Disilver sulfide, Silver(I) sulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Dichte
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChIKey
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable