Wichtige Dokumente
244775
Triphenylzinnhydrid
Synonym(e):
Triphenylstannane, Triphenylstannyl hydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.632 (lit.)
bp
163-165 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)[SnH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;;
InChIKey
NFHRNKANAAGQOH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- The reductive deselenenylation reaction in the presence of the catalytic amount of AIBN.[1]
- The free radical hydrostannylations of olefins.[2]
- The reduction of α, β-unsaturated ketones and esters.[3]
It can also be used as a radical precursor in the free-radical reduction reactions in the presence of 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (9-BBN) as an initiator.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?