Wichtige Dokumente
244139
Magnesiumchlorid
powder, −325 mesh, 98%
Synonym(e):
Magnogene
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Verunreinigungen
<15%
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
714 °C (lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Useful catalyst for the selective oxidative coupling of methane.
Sonstige Hinweise
Contains a trace amount of insoluble magnesium
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Applied Catalysis, 50, 223-223 (1989)
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications