Merck
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-2,4-Pentandiol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
Beilstein:
4290613
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
bp
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
Anwendung
Acetalization reagent for ketones and β-keto esters. Used in the synthesis of optically active polyesters. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)