Wichtige Dokumente
241075
Allylamin
≥99%
Synonym(e):
2-Propen-1-ylamin, 3-Amino-1-propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
4.09 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
22 %
Brechungsindex
n20/D 1.420 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−88 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChIKey
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?