Fortfahren mit
283223
Poly(allylaminhydrochlorid)
Mw 40,000-150,000
Synonym(e):
PAA HCl, PAH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 855,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
415-050-2
MDL number:
€ 42,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mw 40,000-150,000
feature
hydrophilic
SMILES string
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChI key
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird verwendet, um Hydrogel-modifizierte Redox-Elektroden für das Messen von Enzymreaktionen herzustellen.
Packaging
Das Polyelektrolyt Poly(allylaminhydrochlorid) wurde verwendet für die Herstellung einer antireflektiven Beschichtung, bestehend aus abwechselnden Schichten Poly(allyaminhydrochlorid) und Siliziumdioxidnanopartikeln
Other Notes
Kann bis zu ≤10 % Restmonomer enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2832151372333
description
Mw 40,000-150,000
description
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
-
mol wt
Mw 40,000-150,000
mol wt
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(allylaminhydrochlorid)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf