Merck
239453
Sigma-Aldrich
Methylchloracetat
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.52
Beilstein:
506255
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
869 °F
Expl.-Gr.
18.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChIKey
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)