237752
L-Pipecolsäure
Proline homolog., 99%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Piperidincarbonsäure, L-Homoprolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder with small lumps
Optische Aktivität
[α]25/D −26.4°, c = 1 in H2O
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
272 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?