Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
221-462-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81093
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Quality Segment
assay
99% (titration)
form
powder
technique(s)
GC/MS: suitable
color
white
mp
272 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
L-Pipecolic acid is a lysine metabolite; defect in its catabolism is involved in hyperpipecolic acidemia, cerebro-hepato-renal syndrome, neonatal onset adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum disease.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?