Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChI key
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description ≥99% | description purum, ≥98.0% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) |
| density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.023 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.413 (lit.) | refractive index n20/D 1.368 (lit.) | refractive index n20/D 1.368 (lit.) | refractive index n20/D 1.368 |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density 5.25 (vs air) | vapor density 5.25 (vs air) | vapor density 5.25 (vs air) |
| bp 275 °C (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?