Arrived in timely manner, correctly contained & labeled
Wichtige Dokumente
235180
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Synonym(e):
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1(S)-((1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +17.3°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?