Merck
224464
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Synonym(e):
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Größe auswählen
10 G
€ 67,70
50 G
€ 269,00
€ 67,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 67,70
50 G
€ 269,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
Beilstein:
1902292
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352212
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
bp
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Allgemeine Beschreibung
(1S,2R,5S)-(+)-menthol is a chiral secondary alcohol. Its alcohol group can be protected as 2-tetrahydrofuranyl ether by reacting with bromotrichloromethane and tetrahydrofuran.[1]
Anwendung
(1S,2R,5S)-(+)-menthol can undergo acylation with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate to form the corresponding acylated products.[2]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)