Wichtige Dokumente
234605
2-Naphthylacetat
98%
Synonym(e):
β-Naphthyl-acetat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C10H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
Beilstein:
1868291
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Kennzeichnungsgrad
<0.2% free naphthol
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChIKey
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?